Drukuj
Furosemide 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
448970010 448970050
ACRO448970010EA 230 PLN
ACRO448970010 ACRO448970050
Furosemide 97+%
Furosemide
Formuła: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
MW: 330.74 g/mol
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010549
Numer CAS: 54-31-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %