Drukuj
Perdnizon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448950050 448950250
ACRO448950050EA 1010 PLN
ACRO448950050 ACRO448950250
Perdnizon 98%
Perdnizon
Formuła: C₂₁H₂₆O₅
Temp. topnienia: 225…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003608
Numer CAS: 53-03-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane)