Drukuj
3-Amino-5-chloropirydyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
448900010 448900050
ACRO448900010EA 837 PLN
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-chloropirydyna 95%
3-Amino-5-chloropirydyna
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 51…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701386
Numer CAS: 22353-34-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %