Drukuj
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448860010 448860050
ACRO448860010EA 459 PLN
ACRO448860010 ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formuła: C₇H₅BrN₂O₄
Temp. topnienia: 86…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07357280
Numer CAS: 95192-64-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥96.0 %