Drukuj
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
448850010 448850050
ACRO448850010EA 638 PLN
ACRO448850010 ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formuła: C₆H₃ClIN₃
Temp. topnienia: 179…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09263258
Numer CAS: 123148-78-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
HPLC ≥95.0 %