Drukuj
3-Amino-4-iodopyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448840010 448840050
ACRO448840010EA 761 PLN
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formuła: C₅H₅IN₂
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04971334
Numer CAS: 105752-11-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %