Drukuj
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449390010 449390050 449390250
ACRO449390010EA 132 PLN
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Di-tert-butyl phosphonate
Formuła: C₈H₁₉O₃P
Temp. Wrzenia: 66…68 °C (,5 mmHg)
Temp. Zapłonu: 163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00995019
Numer CAS: 13086-84-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %