Drukuj
2,6-Dimetoksyanilina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
448790010 448790050
ACRO448790010EA 523 PLN
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimetoksyanilina 96%
2,6-Dimetoksyanilina
Formuła: C₈H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053934
Numer CAS: 2734-70-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %