Drukuj
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, (3-Chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
448770010 448772500
ACRO448770010EA 977 PLN
ACRO448770010 ACRO448772500
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₆H₇BClNO₃
Temp. topnienia: 140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06798255
Numer CAS: 957060-88-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %