Drukuj
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 779 PLN
ACRO448730010 ACRO448730050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Temp. topnienia: 212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112534
Numer CAS: 401815-98-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %