Drukuj
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
448710010 448710050
ACRO448710010EA 333 PLN
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BFNO₂
MW: 164.93 g/mol
Temp. topnienia: 362…366 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411549
Numer CAS: 843663-18-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %