Drukuj
tetrahydroboran sodu 12% roztwór wodny, VenPure™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
448510025 448511000 448515000
ACRO448510025EA 1120 PLN
ACRO448510025 ACRO448511000 ACRO448515000
tetrahydroboran sodu 12% roztwór wodny, VenPure™
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
Temp. Wrzenia: 130…135 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,4 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Jednostka: 3320
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH)
Titration with Na2S2O3 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Methanol ≤2000 ppm