Drukuj
tetrahydroboran sodu 99%, granules, VenPure™ SF, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 4440 PLN
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
tetrahydroboran sodu 99%, granules, VenPure™ SF, pure
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Temp. topnienia: 360 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Jednostka: 1426
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,08664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)