Drukuj
Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
448461000 448468000
448461000.EA 483 PLN
448461000. 448468000.
Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Potassium trimethylsilanolate
Formuła: C₃H₉KOSi
MW: 128.29 g/mol
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013421
Numer CAS: 10519-96-7
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to straw yellow Solution
Titration with HClO4 1.9 to 2.2 M