Drukuj
Molibdenian(VI) amonu 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448540050 448540250 448541000
ACRO448540050EA 702 PLN
ACRO448540050 ACRO448540250 ACRO448541000
Molibdenian(VI) amonu 99.99% (trace metals basis)
Molibdenian(VI) amonu
Formuła: H₈MoN₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011596
Numer CAS: 13106-76-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) 47.0 to 50.7 %