Drukuj
żel krzemionkowy humidity indicator cards cobalt-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
448430100 448430250
ACRO448430100EA 245 PLN
ACRO448430100 ACRO448430250
żel krzemionkowy humidity indicator cards cobalt-free
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability Passes test