Drukuj
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh do analizy sladowej metali
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448330050 448330250
ACRO448330050EA 145 PLN
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh do analizy sladowej metali
Potassium wolframate
Formuła: K₂O₄W
Temp. topnienia: 921 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049668
Numer CAS: 7790-60-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %