Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-5-Ava-OH, BOC-5-Aminopentanoic acid, 5-(Boc-amino)valeric Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminopentanoic Acid, 5-(Boc-amino)pentanoic Acid, N-Boc-5-aminovaleric Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]valeric Acid, Boc-NH-C4-acid, N-Boc-5-aminopentanoic Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pentanoic Acid
448240050 448240250
ACRO448240050EA 503 PLN
ACRO448240050 ACRO448240250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
Temp. Wrzenia: 160…168 °C
Temp. topnienia: 45…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076903
Numer CAS: 27219-07-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
HPLC ≥96.0 %