wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
448160010
448160050
ACRO448160010EA
277
PLN
ACRO448160010
ACRO448160050
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat 99%, extra pure
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat
Formuła:
Na₂HPO₄·12H₂O Temp. topnienia: 35 °C Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149181 Numer CAS: 10039-32-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystals |
Water | 57 to 61 % |
pH | 8.4 to 9.6 |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |