wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
448140010
448140050
448140250
ACRO448140010EA
294
PLN
ACRO448140010
ACRO448140050
ACRO448140250
wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous 98+%, extra pure
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła:
Na₂HPO₄ MW: 141.96 g/mol Temp. topnienia: 250 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003496 Numer CAS: 7558-79-4 Klasyfikacja Merck : 12,08805 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤5 % (130°C) |
pH | 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % (On dried substance) |
Sodium dihydrogenphosphate | ≤2.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |