Drukuj
bizmutan sodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448130250 448131000
ACRO448130250EA 491 PLN
ACRO448130250 ACRO448131000
bizmutan sodu ACS
bizmutan sodu
Formuła: BiNaO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003474
Numer CAS: 12232-99-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Solid
Titration with KMnO4 ≥80.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Oxidizing efficiency ≥99.6 %