Drukuj
Kwas chlorooctowy 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
448110025 448111000 448115000
ACRO448110025EA 1160 PLN
ACRO448110025 ACRO448111000 ACRO448115000
Kwas chlorooctowy 99+% ACS
Kwas chlorooctowy
Formuła: ClCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002683
Numer CAS: 79-11-8
Jednostka: 1751
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Deliquescent crystals or flakes
Sulfated ash ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (other)