Drukuj
jodek amonu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448070025 448071000 448075000
ACRO448070025EA 4400 PLN
ACRO448070025 ACRO448071000 ACRO448075000
jodek amonu 99%, extra pure
jodek amonu
Formuła: NH₄I
Temp. topnienia: 551 °C (subl.)
Gęstość: 2,51 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011424
Numer CAS: 12027-06-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %