Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
447960025 447965000
ACRO447960025EA 2580 PLN
ACRO447960025 ACRO447965000
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98% for biochemistry
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder
UV at 280 nm A: ≤0.025
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Nitrogen (N) ≤0.001 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)