Drukuj
siarczan (IV) sodu 98% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447950010 447952500
ACRO447950010EA 702 PLN
ACRO447950010 ACRO447952500
siarczan (IV) sodu 98% Biochemistry
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Temp. topnienia: >500 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.63 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Klasyfikacja Merck : 13,08757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm