Drukuj
Siarczan(VI) sodu dekahydrat 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447930025 447935000
ACRO447930025EA 843 PLN
ACRO447930025 ACRO447935000
Siarczan(VI) sodu dekahydrat 99% dla biochemii
Siarczan(VI) sodu dekahydrat
Formuła: Na₂SO₄·10H₂O
Temp. topnienia: 884 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149189
Numer CAS: 7727-73-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 52 % to 57 %
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.021
pH 5.2 to 9.2 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %