Drukuj
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
447920025 447925000
ACRO447920025EA 1340 PLN
ACRO447920025 ACRO447925000
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99% for biochemistry
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: >1700 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 884 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Acidity/alkalinity Passes test
pH 5.0 to 9.2
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Zinc (Zn) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %