Drukuj
Pirydyna 99.8%, AcroSeal® dla biochemii
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
447900010.EA 855 PLN
447900010.
Pirydyna 99.8%, AcroSeal® dla biochemii
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,978 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.75 %
UV (neat)
UV at 310 nm A: ≤1.0
UV at 335 nm A: ≤0.3
UV at 340 nm A: ≤0.097
UV at 345 nm A: ≤0.022
UV at 370 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.0005 %
Cadmium (Cd) ≤0.000005 %
Copper (Cu) ≤0.000002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %