Drukuj
azotan (V) potasu 99+% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
447820025 447825000
ACRO447820025EA 1490 PLN
ACRO447820025 ACRO447825000
azotan (V) potasu 99+% Biochemistry
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 334 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm