Drukuj
Azydek sodu 99+% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium triazide
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 186 PLN
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Azydek sodu 99+% Biochemistry
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 275 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.85 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Jednostka: 1687
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)