Drukuj
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead diperchlorate trihydrate
447781000 447785000
ACRO447781000EA 425 PLN
ACRO447781000 ACRO447785000
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat ACS
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat
Formuła: Cl₂O₈Pb·3H₂O
MW: 460.15 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149817
Numer CAS: 13453-62-8
Jednostka: 1470
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 102.0 %
pH 3.0 to 5.0 (5% in water, 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %