Drukuj
Bromek bizmutu(III) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447770250 447771000
ACRO447770250EA 424 PLN
ACRO447770250 ACRO447771000
Bromek bizmutu(III) 97%
Bromek bizmutu(III)
Formuła: BiBr₃
Temp. Wrzenia: 278 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 218 °C
Gęstość: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014195
Numer CAS: 7787-58-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %