Drukuj
Alkohol benzylowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 749 PLN
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Alkohol benzylowy ACS
Alkohol benzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 205 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,044 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004599
Numer CAS: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %