Drukuj
Octan litu dihydrat 98% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid lithium salt
447710010 447712500
ACRO447710010EA 995 PLN
ACRO447710010 ACRO447712500
Octan litu dihydrat 98% for analysis
Octan litu dihydrat
Formuła: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02 g/mol
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066949
Numer CAS: 6108-17-4
Klasyfikacja Merck : 13,05543
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
pH 7.5 to 9.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)