Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat 98+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Magnesium dichloride
447700010 447700050
ACRO447700010EA 234 PLN
ACRO447700010 ACRO447700050
chlorek magnezu heksahydrat 98+%, extra_pure
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Water 51.0 to 55.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm