Drukuj
wodorocytrynian diamonu 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
447680025 447681000 447685000
ACRO447680025EA 3150 PLN
ACRO447680025 ACRO447681000 ACRO447685000
wodorocytrynian diamonu 98+% ACS
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Gęstość: 1.5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Klasyfikacja Merck : 13,00513
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) Passes test (Limit about 0.05%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %