Drukuj
diwodorofosforan potasu 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447670010 447670050
ACRO447670010EA 530 PLN
ACRO447670010 ACRO447670050
diwodorofosforan potasu 99% for analysis
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ~ 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 4.2 to 4.5 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm