Drukuj
Kwasny siarczan potasu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorosiarczan(VI) potasu
447610025 447610100 447615000
ACRO447610025EA 1090 PLN
ACRO447610025 ACRO447610100 ACRO447615000
Kwasny siarczan potasu 99%, extra pure
Kwasny siarczan potasu
Formuła: KHSO₄
MW: 136.17 g/mol
Temp. topnienia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011404
Numer CAS: 7646-93-7
Jednostka: 2509
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07695
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %