Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
447581000 447585000
ACRO447581000EA 355 PLN
ACRO447581000 ACRO447585000
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat ACS
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Formuła: C₇H₆O₅·1H₂O
Temp. Zapłonu: 250 °C (closed cup)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149098
Numer CAS: 5995-86-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %