Drukuj
wodorocytrynian diamonu 99+% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
448021000 448025000
ACRO448021000EA 243 PLN
ACRO448021000 ACRO448025000
wodorocytrynian diamonu 99+% Biochemistry
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Gęstość: 1.5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Klasyfikacja Merck : 13,00513
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm