Drukuj
wodorowęglan potasu 99.5% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
448010025 448015000
ACRO448010025EA 1010 PLN
ACRO448010025 ACRO448015000
wodorowęglan potasu 99.5% dla biochemii
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm