Drukuj
tiocyjanian potasu 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
448000010 448002500
ACRO448000010EA 1430 PLN
ACRO448000010 ACRO448002500
tiocyjanian potasu 99% dla biochemii
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 170…179 °C
Gęstość: 1,886 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %