Drukuj
Siarczan(VI) kadmu(II), bezwodny ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447751000 447755000
ACRO447751000EA 437 PLN
ACRO447751000 ACRO447755000
Siarczan(VI) kadmu(II), bezwodny ACS
Siarczan(VI) kadmu(II)
Formuła: CdO₄S
Temp. topnienia: 1000 °C
Gęstość: 4,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010923
Numer CAS: 10124-36-4
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %