Drukuj
azotan (V) magnezu heksahydrat, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447540010 447540050 447540250
ACRO447540010EA 285 PLN
ACRO447540010 ACRO447540050 ACRO447540250
azotan (V) magnezu heksahydrat, extra pure
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 330 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 89 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5 to 8.2 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %