Drukuj
2-Metoksyetanol ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447480010 447480025
ACRO447480010EA 387 PLN
ACRO447480010 ACRO447480025
2-Metoksyetanol ACS
2-Metoksyetanol
Formuła: C₃H₈O₂
Temp. Wrzenia: 124,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002867
Numer CAS: 109-86-4
Jednostka: 1188
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g