Drukuj
bentonit
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447440025 447445000
ACRO447440025EA 597 PLN
ACRO447440025 ACRO447445000
bentonit
bentonit
Gęstość: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130611
Numer CAS: 1302-78-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks