Drukuj
Nadchloran sodu, anhydrous ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447420025 447421000 447425000
ACRO447420025EA 2840 PLN
ACRO447420025 ACRO447421000 ACRO447425000
Nadchloran sodu, anhydrous ACS
Nadchloran sodu
Formuła: ClNaO₄
MW: 122.44 g/mol
Temp. topnienia: 482 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003480
Numer CAS: 7601-89-0
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentimetric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %