Drukuj
propan-1,2-diol ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
447410025 447411000 447415000
ACRO447410025EA 1050 PLN
ACRO447410025 ACRO447411000 ACRO447415000
propan-1,2-diol ACS
propan-1,2-diol
Formuła: CH₃CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 187 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064272
Numer CAS: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0005 meq/g