Drukuj
Cytrynian trisodu dihydrat 99% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
447290010 447292500
ACRO447290010EA 463 PLN
ACRO447290010 ACRO447292500
Cytrynian trisodu dihydrat 99% for biochemistry
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 7.5 to 9.0
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) 0.001 %