Drukuj
metawanadan amonu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447260250 447261000 447265000
ACRO447260250EA 159 PLN
ACRO447260250 ACRO447261000 ACRO447265000
metawanadan amonu ACS
metawanadan amonu
Formuła: NH₄VO₃
Gęstość: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011430
Numer CAS: 7803-55-6
Jednostka: 2859
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %